Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Contour™
Code produit 11795677 Tous les produits Bollé Safety Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée, Antirayures
Antirayures
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Conditionnement
11795677 Antirayures 1 pièce
15511956 Antirayures 10 pièces
11775677 Antibuée, Antirayures 1 pièce
15501956 Antibuée, Antirayures 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11795677 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur CONTESP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.68€
    11.68€ / 1 pièces
    Économisez 5.00€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Robustes, protectrices, élégantes, confortables et légères, avec 21 g de résistance, les lunettes de sécurité CONTOUR™ sont certifiées pour une qualité optique parfaite avec des propriétés anti-buée et anti-rayures.
  • Disponible avec des verres en polycarbonate transparents avec revêtement anti-buée et anti-rayures ou avec des verres en polycarbonate ESP teintés avec revêtement anti-rayures
  • Le revêtement ESP filtre 61 % de la lumière bleue, 63 % de la lumière visible et 100 % des UVB / UVA (lumière solaire UV).
  • Avec pont de nez et branches confortables en TPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Norme européenne
Revêtement de la lentille Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Nb par paquet 1paire
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV Oui