Learn More
Invitrogen™ Control BACULOSOMES™ Plus Reagent
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le réactif Control BACULOSOMES™ Plus est une préparation microsomale à partir de cellules d’insectes infectées par le baculovirus de type sauvage. Ce produit peut être utilisé comme témoin négatif pour les dosages effectués à l’aide de nos réactifs BACULOSOMES™ Plus CYP450.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | BACULOSOMES |
| Contenu et stockage | Stockage à -80°C |
| Type de produit | Microsome bactérien |
| Quantité | 5 mg |
| Format | Liquide |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Catégorie de recherche | Toxicologie et métabolisme de médicament |