Learn More
BD Biosciences™ Cytomètre en flux (CE/IVD), pour billes de contrôle
Click to view available options
Quantité:
30 tests
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçu pour une utilisation avec des produits de diagnostic in vitro tels que les réactifs BD TriTEST™ et un cytomètre en flux convenablement équipé pour contrôler certains éléments du processus de comptage absolu.
- Plus précisément, une valeur de bille de contrôle hors de la plage attendue peut indiquer une erreur de pipetage ou un problème de valeur des perles de comptage absolu.
- Les billes de contrôle TruCount ne sont pas destinées à remplacer un contrôle cellulaire.
- Les billes de contrôle TruCount peuvent être utilisées avec le chargeur FACS
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les microbilles de contrôle TruCOUNT sont sensibles à la compensation, en particulier en FL2-%FL1. Si des procédures de lyse/non-lavage ne sont pas utilisées, veiller à ce que la luminosité FL2 soit adéquate. Stocker entre 2° et 8°C. Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur le flacon. |
| Description | Convient pour 30 essais. |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Quantité | 30 tests |
| Distribution des tailles | Microbilles de contrôle faible : environ 4,72 x 104-5,25 x 104, Microbilles de contrôle moyen : 2,351 x 105-2,635 x 105, Microbilles de contrôle élevé : 9,403 x 105-1,0539 x 106 |