Learn More
Corning™ Refroidisseurs sans glace XT Starter
Les systèmes de refroidissement de paillasse assurent un refroidissement ou une congélation des échantillons sans glace ni électricité, ni batteries.
71.40€ - 551.57€
Spécification
Type | Ice-free Cooler |
---|---|
Couleur | Purple |
À utiliser avec (application) | Sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries |
Quantité | 1 |
Code produit | Marque | Comprend | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15582781
|
Corning™
432014 |
Support XT et XT Cooling Core | Modules CoolRack et CoolSink |
229.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15592781
|
Corning™
432015 |
Support XT Starter uniquement | Modules CoolRack et CoolSink |
71.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15522791
|
Corning™
432017 |
One XT holder base, one XT Cooling Core and a CoolRack M-PCR module | 12 x 1.5 mL or 2.0 mL microfuge tubes and 6 rows of PCR stripwells |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Refroidisseur de plateforme ouverte prenant en charge la plupart des modules Corning CoolRack™ et Corning CoolSink™
- Un profil bas et une petite empreinte au sol en font un choix privilégié pour un usage dans la hotte
- Conservation des échantillons au froid (0,5°C à 4,0°C) jusqu’à quatre heures maximum
- Un indicateur de température de 1°C à 8°C permet de voir la température correcte.
- Le système peut également être utilisé avec de la neige carbonique pour créer une station de travail compacte, portative et à congélation rapide pour les bactéries, les virus ou les protéines
Spécification
Ice-free Cooler | |
Purple | |
Sample cooling or freezing without ice, electricity, or batteries | |
1 |