Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15825133 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs de grande capacité pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs pour plaques / tubes pour des tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets et adaptateurs pour tubes / plaques pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 x 1000 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 x 750 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal-Large avec godets et adaptateurs universels pour plaques et tubes coniques de 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml
Avec rotor S-4 xUniversal-Large avec godets et adaptateurs universels pour tubes à fond rond de 13/16 mm de diamètre
Avec rotor S-4x1000 avec godet pour plaque / tube et portoir de plaque
sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5920 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5920 R, clavier
Rotor:
Néant
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15825133
Marque: Eppendorf™ 5948000315
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifuge 5920 R réfrigérée d’Eppendorf : performances en débit élevé et gestion avancée de la température dans un design très compact. Capacité maximale de 4 tubes coniques de 1 000 mL/52 tubes coniques de 50 mL. Flexibilité réelle : centrifugez des plaques et des tubes dans une même nacelle.
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 1 000 ml
  • Options de rotor pour plaques pour la centrifugation de tous les types de plaques suivants : MTP, PCR ou Deep Well
  • Rotors à angles fixes pour les applications de biologie moléculaire à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 50 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 21 194 × g (13 700 tr/min)
  • Les bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols permettent un verrouillage rapide et ergonomique du couvercle
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Type de contrôleur Keypad
    Description Centrifugeuse de paillasse
    Capacité 4 x 750 ml
    FCR max. 21 194 x g
    Vitesse max. 13 500 tr/min
    Réfrigéré Oui
    Affichage Grand écran LCD lumineux
    Comprend Avec rotor S-4 x 1000 avec godets ronds et adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml/50 ml
    Modèle Centrifugeuse 5920 R, clavier
    Niveau sonore <60 dBA
    Rotor S-4x1000
    Rotor inclus Oui
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
    Étalons EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC partie 15 classe A, EN 378-1, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Plage de températures -11°C à +40°C
    Minuteur De 10 s à 99 h 59 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
    Type Centrifugeuses de paillasse
    Largeur (impériale) extérieure 29,2 in
    Largeur (métrique) extérieure 74 cm
    Hauteur (impériale) extérieure 15,9 in
    Hauteur (métrique) extérieure 40 cm
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Tension 230 V
    Puissance 1650 W
    Afficher plus Afficher moins
    La centrifugeuse 5920 est conçue pour la séparation de mélanges de substances liquides de différentes densités, en particulier pour le traitement et l’analyse d’échantillons provenant du corps humain dans des applications de diagnostic in vitro afin de s’assurer que le dispositif de diagnostic in vitro peut être utilisé conformément à son objectif. Cette centrifugeuse comprenant des composants est un dispositif de diagnostic in vitro conformément à la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 27 octobre 1998. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.