Learn More
Corning™ Collier d’extension pour système CoolBox™ 2XT
Click to view available options
Couleur:
Orange
Rose
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec Coolbox XT et Coolbox 2XT pour augmenter la hauteur lors de l’utilisation de modules de tubes de grande hauteur. Le collier est aimanté et adhère facilement à la base de l’unité.
Spécification
Spécification
| Description | Collier d'extension |
| Type | Collier d’extension magnétique |
| Couleur | Violet |
| Nb par paquet | 1/Paquet |
| Nbre par carton | 1/Carton |
| À utiliser avec (application) | Pour augmenter la hauteur des CoolBox&trade ; systèmes de refroidissement sans glace |
| À utiliser avec (équipement) | Système CoolBox 2XT |
| Dimensions (L x l x H) | 21,0 x 14,3 x 7,0 cm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 26,5 x 20,0 x 7,0 cm |