missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bleu De Coomassie Brillant G-250, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
10g
Description
- Il s’agit d’une coloration protéique utilisé en électrophorèse.
- Il a été utilisé dans le dosage des protéines liant le colorant Bradford.
- Un mécanisme de liaison des colorants aux protéines a été proposé, basé sur la mesure des spectres d’absorbance Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) lors de la titration du réactif colorant en l’absence de protéines et de sa réponse à différents acides polyaminés.
- Le bleu brillant G a été utilisé pour déterminer la concentration micellaire critique des détergents.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coomassie Brilliant Blue G-250 |
| Note relative au nom | Protein stain in electrophoresis. |
| Synonyme | Acid Blue 90, Brilliant Blue G |
| Clé InChI | RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M |
| Poids moléculaire (g/mol) | 854.025 |
| Poids de la formule | 854 |
| Qualité | Électrophorèse |
| Couleur | Bleu à violet |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu