Learn More
Bleu brillant de coomassie R-250, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Verre ambré
Conditionnement:
25g
50g
Description
Le bleu brillant R-250 est couramment utilisé pour la coloration des protéines dans les gels de polyacrylamide.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Brilliant Blue R-250 |
| Point de fusion | 174°C |
| Coefficient d’extinction | 700g(-1) cm(-1) min. |
| Identification | Pass Test |
| Lambda max. | 590 to 594nm |
| Poids de la formule | 825.96 |
| Perte à la dessiccation | 5% max. |
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| Densité | 0.25g/cm³ |
| N° d’indice de couleur | 42660 |
| Afficher plus |