Learn More
CoorsTek™ Mortiers en porcelaine
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité:
4,9 oz., 145 ml
Diamètre (impériale) externe:
3,54 in
Hauteur (impériale):
2,75 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
Avec bec verseur
- Extérieur vitrifié à l’exception du fond ; intérieur rugueux
- Idéal pour les applications pharmaceutiques
Informations sur la commande
Sans pilons ; commander séparément.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 145mL |
| Finition | Extérieur vitré, sauf le fond |
| Capacité (impériale) | 4,9 oz. |
| Diamètre (impériale) externe | 3,54 in |
| Diamètre (métrique) externe | 9 cm |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Porcelaine |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications pharmaceutiques |
| Hauteur (impériale) | 2,75 in |
| Hauteur (métrique) | 7cm |
| Afficher plus |