Learn More
Catalyseur de conversion du gaz à l’eau à basse température à base de cuivre, HiFUEL™ W220, Alfa Aesar™
Code produit. 15426935
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 15426935
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045466.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220
Couleur Noir
Aspect Black pellets
Quantité 500 g
Forme Granulés, 3,1 mm x 3,1 mm