Learn More
Thermo Scientific™ Bécher de cuivre avec lèvre de pourout, Thermo Scientific™
Code produit. 15423695
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15423695
Marque: Thermo Scientific™ 039052.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Disponibles en plusieurs capacités
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • La lèvre de Pourout facilite les versements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Avec bec verseur
Diamètre (métrique) externe Partie supérieure56 mm ; partie inférieure :48 mm
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Cuivre
Hauteur (métrique) 67 mm
Type Bécher