Learn More
Tige en cuivre de béryllium, alliage C17200, 2,38 mm (0,094 po) de diamètre., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 cm
50 cm
Conditionnement:
25cm
50cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper Beryllium rod, Alloy C17200 |
| Note relative au nom | 2.38mm (0.094 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Cu:Be; 98.1:1.9 wt% |
| Quantité | 25 cm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈9.3g/25cm |
| Forme | Tige |
| Numéro MDL | MFCD01320550 |