Learn More
Disques en cuivre, de 9,0+/-0,127 mm (0,354+/-0,005 po) de diamètre x 0,8+/-0,051 mm (0,03+/0,002 po) d’épaisseur, 99,9995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301508
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11301508
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010951.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper discs
Note relative au nom 9.0±0.127mm (0.354±0.005 in.) dia. x 0.8±0.051mm (0.03±0.002 in.) thick
Forme physique ≈ 0,5 g/disque
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9995%