Learn More
Paillettes de cuivre, 1-5 microns, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359567
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
Code produit. 11359567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041204.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-50-8 | Cu | 63.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper flake
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Granulométrie 1 to 5 Micron
Forme Paillettes
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%