Learn More
Feuille de métal en cuivre, haute conductivité sans oxygène (OFHC), alliage 101, 0,81 mm (0,032 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059693
Click to view available options
Quantité:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15473945
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045147.GT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101 is used for automotive rectifiers, transistor component bases, high resistance-ratio cryogenic shunts, wave guides, hollow conductors, anodes for vacuum tubes, coaxial cable, coaxial tube, klystrons, microwave tubes, bus bars, lead-in wire, vacuum seals and glass-to-metal seals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper foil, Alloy 101
Note relative au nom Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), 0.81mm (0.032 in.) thick
Quantité 150 x 150 mm
Forme Feuille
Numéro MDL MFCD00010965
Informations sur la solubilité Insoluble in water.