Learn More
Cuivre, granulaire, 20 à 30 mailles, BAKER ANALYSED™ Reagent, J.T.Baker™
Code produit. 15577914 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Code produit. 15577914
Marque: Avantor J.T.Baker 172001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper
Quantité 500 g
Dimensions de la maille 20 to 30 Mesh
Conditionnement Flacon poly
Forme Granulaire
Poids de la formule 63.55
Qualité Réactif BAKER ANALYZED