Learn More
Bromure de cuivre(I), 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10072520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10072520
Marque: Thermo Scientific Acros 199582500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7787-70-4 | BrCu | 143.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-70-4
Formule moléculaire BrCu
Poids moléculaire (g/mol) 143.45
Numéro MDL MFCD00010969
Clé InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
CID PubChem 24593
Nom IUPAC bromo de cuivre
SMILES [Cu+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1345.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) bromide
Point de fusion 504.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire CuBr
Fieser 01,165; 02,90; 03,67; 04,108; 05,163; 06,143; 07,79; 08,116; 11,140; 12,286; 14,99; 16,96
Merck Index 15, 2649
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes in hot water, sol. in hcl, hbr, nh4oh (formation of complexes), prectically insoluble in conc. h2so4 and acetone, insoluble matter in hcl: ≤0.02%
Poids de la formule 143.45
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.71
Densité 4.7100g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.