Learn More
Bromure de cuivre(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Couleur:
Noir-gris
Vert
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Couleur unitSize
11307357 250 g Vert 250g
11397347 1 kg Noir-gris 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011605.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Catalyseur
Il s’utilise dans de nombreuses applications de synthèse organique, en tant que catalyseur et réactif. Il est utilisé comme catalyseur dans la réaction de Sandmeyer pour préparer des bromures d’aryle à partir d’arylamines par l’intermédiaire de sels de diazonium. Il forme des complexes avec des bases de Lewis, telles que le diméthylsulfure, qui est un précurseur des réactifs organocuivrés. Les réactions impliquant la polymérisation radicale par transfert d’atomes (ATRP) et les couplages déshydrogénants croisés (CDC) catalysés par Cu sont catalysés par des complexes CuBr.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-70-4
Formule moléculaire BrCu
Poids moléculaire (g/mol) 143.45
Numéro MDL MFCD00010969
Clé InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
CID PubChem 24593
Nom IUPAC λ¹-copper(1+) bromide
SMILES [Cu+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1345°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) bromide
Point de fusion 492°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CuBr
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2659
Informations sur la solubilité Slightly soluble in cold water; Decomposes in hot water; Soluble in HBr,HCl,and ammonium hydroxide solution.
Poids de la formule 143.45
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Air Sensitive
Densité 4.98 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide