Learn More
Chlorure de cuivre(I), ≥ 97,0 % (RT), Honeywell Fluka™
Code produit 15656020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15656020 25 g Flacon poly 25g
15646020 250 g Flacon poly 250g
15636020 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15656020 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 6116825G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 97,0% (RT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire BrCu
Poids moléculaire (g/mol) 143.45
Numéro MDL MFCD00010969
Clé InChI NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme copper i bromide, copper bromide cubr, copper 1+ bromide, copper monobromide, cuprousbromide, hsdb 270, cubr, copper 1 bromide
CID PubChem 24593
Nom IUPAC λ¹-copper(1+) bromide
SMILES [Cu+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1345°C (1013hPa)
Nom chimique ou matériau Copper(I) bromide
Point de fusion 492°C
Couleur Incolore
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Formule linéaire CuBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 143.45g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (RT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 4.98g/cm3