Learn More
Chlorure de cuivre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361948 500 g 500g
17387359 100 g -
11341948 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11361948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011871.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 98.996 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire ClCu
Poids moléculaire (g/mol) 98.996
Numéro MDL MFCD00010971
Clé InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
CID PubChem 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nom IUPAC chlorocuivre
SMILES Cl[Cu]
Spécification
Point d’ébullition 1490°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) chloride
Point de fusion 430°C
Couleur Gris à vert
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Numéro UN UN2802
Merck Index 14,2660
Informations sur la solubilité Very soluble in concentrated HCl. Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in ethanol and acetone. Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 98.99
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.93
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 4.14
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper chloride