Learn More
Chlorure de cuivre(I), 99,99 %, (à base de métaux traces), extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10646802 10 g Flacon en verre 10g
10732325 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646802 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212420100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7758-89-6 | ClCu | 99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire ClCu
Poids moléculaire (g/mol) 99
Numéro MDL MFCD00010971
Clé InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
CID PubChem 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nom IUPAC chlorocuivre
SMILES Cl[Cu]
Spécification
Point d’ébullition 1490.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) chloride
Point de fusion 430.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire CuCl
Fieser 01,166; 02,91; 03,67; 04,109; 05,164; 06,145; 07,80; 08,118; 09,123; 11,140; 12,141; 13,152; 14,100; 15,101; 16,97
Merck Index 15, 2650
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.06g/L (25°C). Other solubilities: soluble in conc. hcl and nh4oh, forming complexes, practically insoluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 99
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 4.14
Densité 4.1400g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.