Learn More
Copper(I) Chloride, ≥99%, ReagentPlus™, Purified, Honeywell™
Code produit 15642240 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15642240 25 g Flacon poly 25g
15632240 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15642240 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 22433225G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Reagent Grade, purified,≥99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire ClCu
Poids moléculaire (g/mol) 98.996
Numéro MDL MFCD00010971
Clé InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
CID PubChem 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nom IUPAC chlorocuivre
SMILES Cl[Cu]
Spécification
Point d’ébullition 1490°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) Chloride
Point de fusion 430°C
Note relative au nom Purified
Couleur Gray
Quantité 25 g
Formule linéaire CuCl
Numéro UN UN2802
Poids de la formule 99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Tension de vapeur 1.3mmHg (546°C)