Learn More
Chlorure de cuivre(I), Honeywell™
Code produit 15651950 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
25g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15651950 2 kg 2kg
15641950 25 g 25g
15661950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15651950 Fournisseur Fluka Code fournisseur 2129462KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire ClCu
Poids moléculaire (g/mol) 98.996
Numéro MDL MFCD00010971
Clé InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
CID PubChem 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nom IUPAC chlorocuivre
SMILES Cl[Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) Chloride
Quantité 2 kg
Formule linéaire CuCl
Numéro UN 2802
Informations sur la solubilité Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water
Poids de la formule 99g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif
Tension de vapeur 1.3mmHg (546°C)