Learn More
Copper(I) Cyanide, 0.99, Honeywell Fluka™
Code produit 15672030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15672030 5 g Flacon poly 5g
15652030 100 g Flacon poly 100g
15662030 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15672030 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2163055G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
0.99
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 544-92-3
Formule moléculaire CCuN
Poids moléculaire (g/mol) 89.564
Numéro MDL MFCD00010975
Clé InChI DOBRDRYODQBAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper i cyanide, cupricin, copper +1 cyanide, copper cyanide cu cn, cyanocopper, rcra waste number p029, cucn, rcra waste no. p029, cyano copper
CID PubChem 11009
Nom IUPAC copper(1+);cyanide
SMILES [C-]#N.[Cu+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) Cyanide
Point de fusion 473°C
Couleur Green or White to Yellow
Quantité 5 g
Formule linéaire CuCN
Numéro UN UN1587
Beilstein 3587244
Poids de la formule 89.56g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.92g/mL at 25°C