Learn More
Cyanure de cuivre(I), poudre blanche, Thermo Scientific Chemicals
Description
Copper(I) cyanide is commonly used as a polymerization catalyst. The compound is useful in organic synthesis, as a catalyst, reagent in the preparation of nitriles(sandmeyer reaction). It is also used in electroplating copper and iron, silver plating, brass plating, and copper-tin alloy plating. It is used to make phthalocyanine dyes and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(I) cyanide |
| Point de fusion | 473°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 250 g |
| Beilstein | 3587244 |
| Informations sur la solubilité | Practically insoluble in water and alcohol. Soluble in ammonium hydroxide,aqueous ammonia,pyridine and N-methylpyrrolidone. |
| Poids de la formule | 89.56 |
| Odeur | Characteristic |
| Densité | 2.92 |
Sécurité et traitement
- Copper (I) cyanide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contain: Copper cyanide