Learn More
Iodure de cuivre(I), 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11384828
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11384828 25 g 25g
11394828 5 g 5g
11374828 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11384828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043153.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité.
Copper(I) iodide is used as a catalyst in organic synthesis, cathode ray tube coating, cloud seeding, and as temperature indicator with HgI2. It catalyzes the conversion of aryl, heteroaryl, and vinyl bromides into the corresponding iodides, which are employed in coupling reactions such as Suzuki, Stille, Sonogashira, Heck and Ullmann reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-65-4
Formule moléculaire CuI
Numéro MDL MFCD00010978
Synonyme cuprous iodide, copper l iodide, copper i iodide metals basis, marshite, copper i iodide 250g
Spécification
Point d’ébullition ca 1290°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) iodide
Point de fusion 605°C
Couleur Marron à blanc
Forme physique Morceaux et poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.998% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Copper(I) iodide is soluble in ammonia,thiosulfate,sodium and potassium iodide solutions. Insoluble in water and dilute acids.
Poids de la formule 190.45
Odeur Weak odor
Indice de réfraction 2.346
Sensibilité Air, light, and moisture sensitive
Aspect White to pale brown chunks/powder
Densité 5.63 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper iodide