Learn More
Iodure de cuivre(II), technique, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10273660 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10273660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10273660 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/8800/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Point d’ébullition 1290°C
Point de fusion 605°C
CAS 7681-65-4
Couleur Beige
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire CuI
Numéro MDL 10978
Clé InChI LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cu+].[I-]
Nom IUPAC iodure de λ¹-cuivre(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 190.45
Poids de la formule 190.45g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Tension de vapeur 10mmHg 656
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.