Learn More
Copper (I) Iodide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper (I) Iodide |
| CAS | 7681-65-4 |
| Quantité | 1 g |
| Formule moléculaire | CuI |
| Synonyme | Copper Monoiodide, Copper(1+) Iodide, Copper(I) Iodide, Cuprous Iodide, Cuprous Iodide (CuI); |
| Formule InChI | InChI=1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | I[Cu] |
| Nom IUPAC | iodocopper |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.45 |
| Poids de la formule | 189.8341 |