Learn More
Oxyde de cuivre(I), 97 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15641870 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
12 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
12kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15641870 25 g Flacon poly 25g
15661870 500 g Flacon poly 500g
15651870 2 kg Flacon poly 2kg
15631870 12 kg Flacon poly 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15641870 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 20882525G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Poudre, < 5 μm, 97 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-39-1
Numéro MDL MFCD00010974
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) Oxide
Point de fusion 1230°C
Couleur Marron ou rouge
pH 8.0 (at 100g/L 20°C)
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Formule linéaire Cu2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 143.09g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon poly
Densité 6g/mL at 25°C