Learn More
Oxyde de cuivre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10432011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10432011 500 g Flacon en verre 500g
10328480 25 g Flacon en verre 25g
10318803 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10432011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197425000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O | 143.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-39-1
Formule moléculaire Cu2O
Poids moléculaire (g/mol) 143.09
Numéro MDL MFCD00010974
Synonyme Cuprous oxide
Spécification
Point d’ébullition 1800.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(I) oxide
Point de fusion 1232.0°C
Note relative au nom 97%
Couleur Marron-rouge
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Complexometry)
Formule linéaire Cu2O
Merck Index 15, 2654
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia or min.acids
Poids de la formule 143.09
Pourcentage de pureté 97%