Learn More
Oxyde de cuivre(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15473087 500 g 500g
15463087 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14436.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1317-39-1 | Cu2O
It is used as a catalyst in decarboxylation reactions of arylacetic acids and of malonic acids under mild conditions. It is also used in batteries and electrodes, ceramic colorant, catalyst, purification of hydrogen, reagent in analytical chemistry, metallurgical and welding fluxes. It finds its application also as an antifouling agent for marine paints and in Benedict's Test. It is used to provide a source supplemental elemental copper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme catalyseur dans les réactions de décarboxylation des acides arylacétiques et des acides maloniques dans des conditions douces. Il est également employé dans les batteries et les électrodes, comme colorant de céramique, catalyseur, pour la purification de l’hydrogène, comme réactif en chimie analytique, dans les flux métallurgiques et de soudage. Il est également mis en œuvre comme agent antisalissures pour les peintures marines et dans le test de Benedict. Il fait office de source de cuivre élémentaire complémentaire.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Se dissout dans de l’ammoniac concentré.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Conserver à l’abri de l’air, de l’eau/humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-39-1
Formule moléculaire Cu2O
Numéro MDL MFCD00010974
Synonyme Cuprous oxide
Spécification
Point d’ébullition 1800°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Copper(I) oxide
Point de fusion 1235°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2664
Poids de la formule 143.08
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(I) oxide