Learn More
Sulfate de cuivre(I), Honeywell Fluka™
Code produit 15641210 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
25kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15641210 6 x 2.5 kg 6 pièces
15631210 500 g 500g
15611210 2.5 kg 2.50kg
15621210 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15641210 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 128416X2.5KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
≥ 86 % de base Cu, rouge
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-39-1
Formule moléculaire Cu2O
Numéro MDL MFCD00010974
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(I) Oxide
Couleur Rouge
Quantité 6 x 2.5 kg
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 143.09
Pourcentage de pureté ≥86% (Cu basis)