Learn More
Acétate de cuivre(II), 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10655671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10655671 50 g Flacon en plastique 50g
11984901 250 g Flacon en plastique 250g
15169283 1 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10655671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405370500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-71-2 | C4H6CuO4 | 181.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-71-2
Formule moléculaire C4H6CuO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.64
Clé InChI OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
CID PubChem 8895
Nom IUPAC cuivre ; diacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate
Point de fusion 115.0°C
Couleur Bleu à vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire (CH3CO2)2Cu
Fieser 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 15,99
Merck Index 15,2614
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 181.64
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.