Learn More
Copper(II) Acetate, Anhydrous, TRC
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Copper(II) Acetate, Anhydrous |
| CAS | 142-71-2 |
| Formule moléculaire | 2(C2H3O2)- . (Cu)2+ |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Copper acetate (Cu(OAc)2), Acetic Acid Cupric Salt, Copper Acetate, Copper Acetate (Cu(C2H3O2)2), Copper Acetate (Cu(MeCO2)2), Copper Diacetate, Copper(2+) Acetate, Copper(2+) Diacetate, Copper(II) Acetate, Crystallized Verdigris, Crystals of Venus, Cupric Acetate, Cupric Diacetate, Neutral Verdigris, Ploss Blue, Venus Copper |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Cu/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/p-2 |
| SMILES | O=C(C)[O-].O=C(C)[O-].[Cu] |
| Nom IUPAC | copper;diacetate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.64 |
| Poids de la formule | 180.96 |