Learn More
Acétate de cuivre(II) monohydraté, 99,9 % (base métaux)
Code produit 11393637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11393637 5 g 5g
11373637 25 g 25g
11383637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11393637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035481.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199,65 g/mole
L’acétate de cuivre monohydraté est utilisé dans la formation des chélates de Cuβ - les composés dicarbonates comme moyen de purification et dans le chiffrement eglinton ( un glaser modifié) des alcynes terminals. Il est également utilisé comme cathéter de la réaction de Michael, entraînant des résultats accrus et l’absence de réactions indésirables. Il favorise les réactions de liaison CO et CN de type Ullmann des acides arylboroniques avec les phénols, les amines et divers autres dérivés azotés. Il est également utilisé dans des applications biochimiques telles que l’extraction d’ADN.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
Nom IUPAC diacétate de cuivre hydraté
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate monohydrate
Point de fusion 115°C
Couleur Bleu-vert
pH 5.2 to 5.5
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Cu(OOCCH3)2·H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,2624
Informations sur la solubilité Soluble in water (72mg/ml at 20°C),alcohol,ether (slightly),and glycerin (slightly).
Poids de la formule 199.65 (181.64 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité 1.882 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement