Learn More
Acétate de cuivre(II) monohydraté, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347767
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11347767 100 g -
11337767 500 g 500g
11357767 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11347767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014177.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
Copper(II) acetate monohydrate is used in DNA extraction in biochemical applications. It is also used as a catalyst or oxidizing agent in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
Nom IUPAC diacétate de cuivre hydraté
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate monohydrate
Point de fusion 115°C
Note relative au nom monohydrate
Couleur Bleu-vert
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0-102.0%
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in ether and glycerin.
Poids de la formule 199.65 (181.64Anhydrous)
Qualité ACS
Odeur Odorless
Aspect Blue-green powder
Densité 1.882 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) acetate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper diacetate monohydrate