Learn More
Copper(Ii) Acetate Monohydrate, ACS Reagent, 98.0 to 102.0%, Honeywell Fluka™
Code produit 15672050 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15672050 100 g Flacon poly 100g
15692050 500 g Flacon poly 500g
15682050 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15672050 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 217557100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
Nom IUPAC diacétate de cuivre hydraté
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Acetate Monohydrate
Point de fusion 115°C
Couleur Bleu à vert
Quantité 100 g
Formule linéaire Cu(CO2CH3)2 · H2O
Numéro UN UN1759
Beilstein 3730548
Poids de la formule 199.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder/Crystals
Densité 1.88g/cu.cm; Vapor Density: 6.8 (vs air)