Learn More
Acétate de cuivre(II) monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10473320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10473320 500 g Flacon en plastique 500g
10391090 100 g Flacon en plastique 100g
10199729 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10473320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423595000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6046-93-1 | C4H8CuO5 | 199.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
Nom IUPAC diacétate de cuivre hydraté
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 240.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate monohydrate
Point de fusion 115.0°C
Couleur Bleu-vert ou vert
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule linéaire (CH3CO2)2Cu·H2O
Fieser 01,159; 02,84; 03,65; 04,105; 05,156; 06,138; 10,103; 12,140; 14,199; 15,99; 17,176
Merck Index 15,2614
Informations sur la solubilité Solubility in water: 72g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 199.65
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Qualité Réactif ACS
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Densité 1.88g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Copper(II) acetate monohydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.