Learn More
Acétate de cuivre(II) monohydraté, Honeywell Fluka™
Code produit 15666010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15666010 500 g 500g
15656010 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15666010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 61148500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) acetate monohydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Cu(CO2CH3)2 · H2O
Numéro UN UN1759
Beilstein 3730548
Nom IUPAC copper(2+) diacetate hydrate
Poids de la formule 199.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (RT)
Densité Vapor Density: 6.8 (vs air)