Learn More
Copper(Ii) Acetate Monohydrate, Honeywell™
Code produit 15692720 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15692720 500 g 500g
15682720 1 kg 1kg
15612730 6 x 1 kg 6 pièces
15602730 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15692720 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 25038500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥99% (iodometric)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6046-93-1
Formule moléculaire C4H8CuO5
Poids moléculaire (g/mol) 199.65
Numéro MDL MFCD00149570
Clé InChI NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
CID PubChem 165397
SMILES O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Acetate Monohydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Cu(CO2CH3)2 · H2O
Numéro UN 1759
Beilstein 3730548
Nom IUPAC copper(2+) diacetate hydrate
Poids de la formule 199.65g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (iodometric)
Densité Vapor Density: 6.8 (vs air)