Learn More
Bromure de cuivre(II), + de 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10422401 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10422401 5 g Flacon en verre 5g
10144880 100 g Flacon en verre 100g
10398653 500 g Flacon en verre 500g
10493065 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10422401 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206330050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7789-45-9 | Br2Cu | 223.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-45-9
Formule moléculaire Br2Cu
Poids moléculaire (g/mol) 223.36
Numéro MDL MFCD00010970
Synonyme Cupric bromide
Spécification
Point d’ébullition 900.0°C
Nom chimique ou matériau Copper(II) bromide
Point de fusion 498.0°C
Couleur Noir-gris à gris
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuBr2
Fieser 01,161; 02,84; 05,158; 06,138; 13,112; 15,100
Merck Index 15, 2619
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, nh3, practically insoluble in benzene, diethyl ether,, conc. h2so4
Poids de la formule 223.36
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Densité 4.77
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) bromide