Learn More
Bromure de cuivre(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499210 25 g -
11409220 100 g -
11419220 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16335.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7789-45-9 | CuBr2
Copper(II) bromide is used in photographic processing as an intensifier and as a brominating agent in organic synthesis. It is also used in the coupling of o-iodophenols and aryl acetylenes avoiding the use of palladium. It finds application in the preparation of NK1/NK2 receptor antagonists used in the regulation of tachykinin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de cuivre(II) est utilisé dans le traitement photographique, en tant qu’intensificateur, et en tant qu’agent de bromation dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans le couplage des o-iodophénols et des aryl acétylènes, évitant ainsi l’utilisation du palladium. Il est aussi employé dans la préparation des antagonistes des récepteurs NK1/NK2 utilisés dans la régulation des tachykinines.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’ammoniac et l’acétone. Insoluble dans le benzène, l’éther, l’acide sulfurique et l’éther éthylique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-45-9
Formule moléculaire CuBr2
Numéro MDL MFCD00010970
Synonyme Cupric bromide
Spécification
Point d’ébullition 900°C
Nom chimique ou matériau Copper(II) bromide
Point de fusion 498°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,2629
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ammonia and acetone. Insoluble in benzene,ether,sulfuric acid and ethyl ether.
Poids de la formule 223.36
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.71
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper bromide