Learn More
Bromure de cuivre(II), technique, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
250 g, cuve en verre
Spécification
Point d’ébullition | 900°C |
Point de fusion | 498°C |
CAS | 7789-45-9 |
Couleur | Gris |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 250 g |
Formule moléculaire | Br2Cu |
Numéro MDL | 10970 |
Clé InChI | QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Cu++].[Br-].[Br-] |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Copper(II) bromide