Learn More
Carbonate de cuivre(II) basique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10141900 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10141900 250 g 250g
10624722 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10141900 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/7880/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Carbonate de cuivre(II) basique, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-69-1
Poids moléculaire (g/mol) 221.11
Numéro MDL 10976
Clé InChI ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC dicopper(2+) dihydroxide carbonate
SMILES [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 200°C
Couleur Vert
pH 8 to 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Formule moléculaire CH2Cu2O5
Poids de la formule 221.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper (II) carbonate basic
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.