Learn More
Carbonate de cuivre(II), basique, pur, Cu 54-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10452391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10452391 500 g Flacon en verre 500g
10713201 25 g Flacon en verre 25g
10073903 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10452391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196675000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12069-69-1 | CCuO3·CuO2H2 | 221.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-69-1
Formule moléculaire CCuO3·CuO2H2
Poids moléculaire (g/mol) 221.1
Numéro MDL MFCD00010976
Synonyme Copper(II)hydroxide carbonate
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) carbonate basic
Point de fusion 200.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Formule linéaire CuCO3·Cu(OH)2
Fieser 01,163
Merck Index 15, 2621
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, ammonia, practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 221.1
Pourcentage de pureté 54 to 56% Cu
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Densité 4
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) carbonate basic
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.