Learn More
Copper(II) carbonate basic, Puriss., 54-57% Cu basis, green, Honeywell Fluka™
Code produit p-7122045 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15651200 250 g 250g
15641200 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15651200 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 12830250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss., 54-57% Cu basis, green
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-69-1
Synonyme Cupric carbonate basic
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) carbonate basic
Note relative au nom Puriss., 54-57% Cu basis, green
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 54 to 57%
Formule linéaire C2H5OCH2CH2OH
Numéro MDL MFCD00002869
Poids de la formule 221.12
Qualité puriss.
Conditionnement Flacon poly
Densité 4 g/cm3