Learn More
Copper(Ii) Carbonate Basic, Reagent grade, Honeywell™
Code produit 15651800 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15651800 500 g Flacon poly 500g
15641800 25 g Flacon poly 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15651800 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 207896500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12069-69-1
Numéro MDL MFCD00010976
Specifications
Nom chimique ou matériau Copper(Ii) Carbonate Basic
Point de fusion 270°C
Couleur Bleu à vert
Quantité 500 g
Formule linéaire CuCO3 · Cu(OH)2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 221.12g/mol
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 4g/cu.cm