Learn More
Dihydroxyde de carbonate de cuivre(II), poudre verte, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327628 500 g 500g
11317628 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033305.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12069-69-1 | CH2Cu2O5
Copper(II) carbonate dihydroxide is used as pigments and in treatment for copper deficiency in ruminants. It is also used in pyrotechnics, in sweetening of petrol sour crude stock and animal and poultry feeds. It finds application in some types of make-up such as lipstick. In analytical chemistry, it is used as a reagent for analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12069-69-1
Formule moléculaire CH2Cu2O5
Numéro MDL MFCD00010976
Synonyme Copper(II) carbonate, basic, Copper(II) hydroxide carbonate
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) carbonate dihydroxide
Point de fusion 200°C (decomposition)
Note relative au nom Cu 55% min.
Couleur Vert
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in acid,ammonia,ammonium salt and alkali metal carbonate solution. Insoluble in water and alcohol.
Poids de la formule 221.11
Densité 4
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) carbonate dihydroxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) carbonatehydroxide