Läs mer
Carbonate de cuivre(II), technique, basique, Fisher Chemical
Produktkod. 11423723 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité unitSize
11423723 500 g 500g
11443703 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11423723 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/7879/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Carbonate de cuivre(II), technique, de base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-69-1
Formule moléculaire CH2Cu2O5
Poids moléculaire (g/mol) 221.11
Numéro MDL 10976
Clé InChI ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC dicopper(2+) dihydroxide carbonate
SMILES [OH-].[OH-].[Cu++].[Cu++].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Point de fusion 200°C
Couleur Vert
pH 8 to 9
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Poids de la formule 221.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Copper (II) carbonate basic
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.