Learn More
Chlorure de cuivre(II), anhydre, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371809
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371809 50 g 50g
11391809 250 g 250g
11381809 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012457.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour l’isomérisation et le catalyseur de craquage, le mordant dans les teintures et tissus d’impression et dans les bains galvanoplastiques pour le placage du Cu sur Al.
Glassy carbon is widely practiced as an electrode material in electrochemistry, as considerably as for high temperature crucibles and as a part of some prosthetic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-39-4
Formule moléculaire CuCl2
Numéro MDL MFCD00010972
Spécification
Point d’ébullition 993°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Copper(II) chloride
Point de fusion 620°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Brun-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetone and hot sulfuric acid.
Poids de la formule 134.45
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Aspect Yellow-brown powder
Densité 3.386 g/cm3